Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de goteo con compensación de presión con tapón de PTFE
Descripción
- Con escala (volumen aprox./ml)
- Sin tubo de compensación de presión
- Con dispositivo de retención de rosca
- Forma cilíndrica con conector NS y cono
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduado | Sí |
| Incluye | sin tubo de compensación de presión |
| Número de junta | 29/32 NS |
| Tipo de producto | Embudo cuentagotas |