Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de goteo cilíndricos, con tapón de vidrio
Código de producto. 10673891
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
250 ml
500 mL
1000 mL
Tamaño del cono:
14/23 NS
29/32 NS
Incluye:
Tubo de compensación de presión
sin tubo de compensación de presión
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del cono Incluye unitSize
10673891 500 mL 29/32 NS Tubo de compensación de presión paquete de 2
10294431 1000 mL 29/32 NS sin tubo de compensación de presión paquete de 2
10403881 1000 mL 29/32 NS Tubo de compensación de presión paquete de 2
10616331 100 mL 29/32 NS Tubo de compensación de presión paquete de 2
10632551 100 mL 29/32 NS sin tubo de compensación de presión paquete de 2
10303291 100 mL 14/23 NS sin tubo de compensación de presión paquete de 2
10484631 250 ml 29/32 NS sin tubo de compensación de presión paquete de 2
10313101 250 mL 29/32 NS Tubo de compensación de presión paquete de 2
10210841 25 mL 14/23 NS sin tubo de compensación de presión paquete de 2
10139320 50 mL 14/23 NS Tubo de compensación de presión paquete de 2
10539241 50 mL 29/32 NS sin tubo de compensación de presión paquete de 2
10644661 50 mL 14/23 NS sin tubo de compensación de presión paquete de 2
10557321 50 mL 29/32 NS Tubo de compensación de presión paquete de 2
13 options
Código de producto. 10673891
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 04355814
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la transferencia segura, fácil y exacta de líquidos en el laboratorio. Los embudos de goteo cilíndricos Lenz Laborglasinstrumente™ con tapón de vidrio se han fabricado con vidrio de borosilicato DURAN™ duradero.
  • Con toma y cono NS
  • Con escala (volumen aprox./ml)
  • Con etiqueta de inscripción
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Vidrio de borosilicato
Tamaño del cono 29/32 NS
Graduado Sí
Incluye Tubo de compensación de presión
Tipo de producto Embudo cuentagotas