Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de goteo cilíndricos, con tapón de vidrio
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
250 ml
500 mL
1000 mL
Tamaño del cono:
14/23 NS
29/32 NS
Incluye:
Tubo de compensación de presión
sin tubo de compensación de presión
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
- Con toma y cono NS
- Con escala (volumen aprox./ml)
- Con etiqueta de inscripción
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tamaño del cono | 29/32 NS |
| Graduado | Sí |
| Incluye | Tubo de compensación de presión |
| Tipo de producto | Embudo cuentagotas |