Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de goteo cilíndricos, con tapón de vidrio
Descripción
- Con toma y cono NS
- Con escala (volumen aprox./ml)
- Con etiqueta de inscripción
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tamaño del cono | 29/32 NS |
| Graduado | Sí |
| Incluye | Tubo de compensación de presión |
| Tipo de producto | Embudo cuentagotas |