Learn More
KGW Isotherm™ Matraces de transporte de metal azul cilíndricos Dewar
Código de producto. 10199310
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 ml
500 ml
800 ml
2500 ml
Diámetro exterior (métrico):
56mm
70mm
80mm
130mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10199310
Marca: KGW Isotherm™ 1025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el enfriamiento y almacenamiento de muestras pequeñas como nitrógeno líquido, hielo seco y otros refrigerantes en el laboratorio.
  • Alta capacidad de aislamiento
  • Manipulación sencilla
  • Fabricado con vidrio de borosilicato 3.3
  • Cubierta metálica con revestimiento azul
  • Disponible completamente plateado (estándar), plateado con rayas de visualización o acortado
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 70mm
Para utilizar con (aplicación) Refrigeración de muestras pequeñas, almacenamiento: nitrógeno líquido (LN2), hielo seco (CO2) y otros refrigerantes
Altura interior (métrico) 210 mm
Altura (métrico) 260 mm
Velocidad evaporación estática 0,35 l/d
Capacidad (métrico) 500 ml
Diámetro interior (métrico) 57mm
Material Vidrio de borosilicato 3.3