Learn More
CYLC2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16818614 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16818614 20 μL 20 microlitros
16808614 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16818614
Marca: Proteintech 187291AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Possible architectural role during spermatogenesis. May be involved in spermatid differentiation.
Especificaciones
Antígeno CYLC2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.24 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CYLC2
N.º de referencia del gen Q14093
Alias de gen CYL2, CYLC2, Cylicin 2, Cylicin II, Multiple band polypeptide II
Símbolos de los genes CYLC2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1539
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG