missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CYFIP1/2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16815454 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16815454 20 μL 20 microlitros
16805454 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16815454 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 160111AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody can recognize both CYFIP1 and CYFIP2.

CYFIP2 (Cytoplasmic FMR1-interacting protein 2, p53-inducible protein 121) is a 1, 278 amino acid protein encoded by the human gene CYFIP2. CYFIP2 belongs to the CYFIP family and is involved in T-cell adhesion and p53-dependent induction of apoptosis. It interacts with FMR1, FXR1 and FXR2 and is a component of the WAVE1 complex composed of Abi-2, CYFIP2, C3orf10/HSPC300, NAP125 and WASF1/WAVE1. Upon binding to activated Rac 1, CYFIP2 causes the complex to dissociate, releasing activated WASF1. The CYFIP2 promoter contains a p53-responsive element that confers p53 binding as well as transcriptional activation of a heterologous reporter. Induced expression of CYFIP2 is sufficient for caspase activation and cellular apoptosis, reminiscent of p53 activation.

Especificaciones

Antígeno CYFIP1/2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.19 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CYFIP1
N.º de referencia del gen Q5SQX6, Q7L576, Q7TMB8, Q96F07
Alias de gen CYFIP2, KIAA1168, p53 inducible protein 121, PIR121
Símbolos de los genes Cyfip1, Cyfip2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CYFIP1/2 Fusion Protein Ag8749
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20430, 23191, 26999, 76884
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.