Learn More
Cyclosporin A, MedChemExpress
Código de producto. p-200096589
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
16471426 200 mg 200 miligramos
16438376 100 mg 100 miligramos
16462176 500 mg 500 miligramos
3 options
Código de producto. 16471426
Marca: Medchem Express HYB0579
MedChemExpress Cyclosporin A (Cyclosporine A) is an immunosuppressant which binds to the cyclophilin and inhibits phosphatase activity of calcineurin with an IC50 of 5 nM. Cyclosporin A also inhibits CD11a/CD18 adhesion.
Cyclosporin A (Cyclosporine A) is an immunosuppressant which binds to the cyclophilin and inhibits phosphatase activity of calcineurin with an IC50 of 5 nM. Cyclosporin A also inhibits CD11a/CD18 adhesion.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclosporin A
Forma física Solid
CAS 59865-13-3
Color Blanco
Cantidad 200 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C62H111N11O12
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Cyclosporine A Ciclosporin A CsA
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (51.97 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (41.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES C/C=C/C[C@H]([C@@H](O)[C@@]1(N(C)C([C@]([H])(C(C)C)N(C)C([C@H](CC(C)C)N(C)C([C@]([H])(CC(C)C)N(C)C([C@@H](C)NC([C@H](C)NC([C@@H](N(C([C@@]([H])(NC([C@@H](N(C(CN(C([C@@H](NC1=O)CC)=O)C)=O)C)CC(C)C)=O)C(C)C)=O)C)CC(C)C)=O)=O)=O)=O)=O)=O)[H])C
Peso molecular (g/mol) 1202.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 1202.61
Porcentaje de pureza 98.0%