Learn More
Clorhidrato de ciclopropilcarboxamidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024920
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11419626 1 g 1 g
11429626 5 g 5 g
11439626 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11419626
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20185.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 57297-29-7 | C4H9ClN2 | 120.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57297-29-7
Fórmula molecular C4H9ClN2
Peso molecular (g/mol) 120.58
Número MDL MFCD00053010
Clave InChI JRYOZJIRAVZGMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropanecarboximidamide hydrochloride, cyclopropane-1-carboximidamide hydrochloride, cyclopropanecarboxamidine hydrochloride, cyclopropylcarbamidine hydrochloride, cyclopropanecarboxamidine hcl, cyclopropyl carbamidine hydrochloride, clcyopropylcarbamidine hydrochloride, cyclopropylcarboxamidine hydrochloride, cyclopropyl carbamidine hcl, cyclopropanecarboximidamide, monohydrochloride
PubChem CID 2781916
SMILES [H+].[Cl-].NC(=N)C1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropylcarboxamidine hydrochloride
Punto de fusión 122°C to 123°C
Cantidad 1 g
Beilstein 4507255
Sensibilidad Hygroscopic
Nombre IUPAC ciclopropanocarboximidamida; clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.59
Porcentaje de pureza 97%