Learn More
Ciclopropilamina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021490
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11431498 10 g 10 g
11441498 50 g 50 g
11451498 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11431498
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13844.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 765-30-0 | C3H7N | 57.096 g/mol
Cyclopropylamine) is used in the preparation of N-[4-(4-fluoro)phenyl-2-aminothiazol-5-yl]pyrimidin-2-yl-alkylamine derivatives. It is also used to prepare Pt(CPA)2(bismethylthiomethylenepropanedioate) and Pt(CPA)2(bisethylthiomethylenepropanedioate) complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La ciclopropilamina se utiliza en la preparación de derivados de N-[4-(4-fluoro)fenil-2-aminotiazol-5-il]pirimidin-2-il-alquilamina. También se utiliza para preparar complejos de Pt(CPA)2(bismetiltiometilenpropandioato) y Pt(CPA)2(bisetiltiometilenpropandioato).
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, éter y cloroformo.
Notas
Higroscópico. Incompatible con ácidos, cloruros ácido, anhídridos ácidos, agentes oxidantes fuertes y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 765-30-0
Fórmula molecular C3H7N
Peso molecular (g/mol) 57.096
Número MDL MFCD00001301
Clave InChI HTJDQJBWANPRPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropylamine, aminocyclopropane, cyclopropyl amine, unii-8pr8xth1x1, 8pr8xth1x1, cyclopropanamin, cyclopropyamine, cyclopropylamin, cylopropylamine, cycloproplyamine
PubChem CID 69828
ChEBI CHEBI:34660
Nombre IUPAC ciclopropanamina
SMILES C1CC1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropylamine
Punto de fusión -10°C
Densidad 0.824
Punto de ebullición 49°C to 50°C
Temperatura de inflamación −25°C (−13°F)
Índice de refracción 1.4206
Cantidad 10 g
Número UN UN2733
Beilstein 741858
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,ether and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 57.1
Porcentaje de pureza ≥98%