Learn More
Ciclopropanocarboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11323736
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
11323736 5 g 5 g
11313736 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11323736 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L14931.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 1489-69-6 | C4H6O | 70.091 g/mol
Cyclopropanecarboxaldehyde reacts with Grignard or organolithium reagents to give the expected secondary alcohols. These are susceptible to ring opening in the presence of HBr, providing stereoselective access to homoallylic bromides. It is also used in the synthesis of eta(2)-enonenickel complexes by reacting with [Ni(cod)(2)] (cod = 1,5-cyclooctadiene) and PBu(3) and to prepare a cyclopropylidene tetralone which underwent an enantioselective palladium-catalyzed [3+2] TMM cycloaddition providing a chiral spiro-fused cyclopentene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ciclopropanocarboxaldehído reacciona con los reactivos de Grignard u organolitio para dar los alcoholes secundarios esperados. Estos son susceptibles a la apertura del anillo en presencia de HBr, lo que proporciona un acceso estereoselectivo a bromuros homoalílicos. También se utiliza en la síntesis de los complejos eta(2)-enoneníquel al reaccionar con [ni(cod)(2)] (cod = 1,5-ciclooctadieno) y PBU(3), así como para preparar una tetralona de ciclopropilideno que se sometió a una cicloadición de paladio catalizado enantioselectivo [3+2] TMM que proporciona un ciclopenteno quiral fundido con espiro.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2-8 °C. Es sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1489-69-6
Fórmula molecular C4H6O
Peso molecular (g/mol) 70.091
Número MDL MFCD00012261
Clave InChI JMYVMOUINOAAPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropanecarboxaldehyde, formylcyclopropane, cyclopropylmethanal, cyclopropanecarboxyldehyde, cyclopropanal, cyclopropane aldehyde, cyclopropancarbaldehyd, cyclopropancarbaldehyde, cyclopropancarboxaldehyde, cyclopropanecarboaldehyde
PubChem CID 123114
Nombre IUPAC ciclopropanocarbaldehído
SMILES C1CC1C=O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Cyclopropanecarboxaldehyde
Densidad 0.938
Punto de ebullición 98°C to 101°C
Temperatura de inflamación 7°C (44°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.4298
Cantidad 5 g
Número UN UN2924
Beilstein 906781
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Porcentaje de pureza 98%
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.