Learn More
Ciclopropanocarboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10019021 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
25 g
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10019021 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10170322 1 g Frasco de vidrio 1 GR
11934781 25 g Frasco de vidrio 25 g
3 options
Código de producto. 10019021
Marca: Thermo Scientific Acros 366820050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1489-69-6 | C4H6O | 70.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1489-69-6
Fórmula molecular C4H6O
Peso molecular (g/mol) 70.09
Número MDL MFCD00012261
Clave InChI JMYVMOUINOAAPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropanecarboxaldehyde, formylcyclopropane, cyclopropylmethanal, cyclopropanecarboxyldehyde, cyclopropanal, cyclopropane aldehyde, cyclopropancarbaldehyd, cyclopropancarbaldehyde, cyclopropancarboxaldehyde, cyclopropanecarboaldehyde
PubChem CID 123114
Nombre IUPAC ciclopropanocarbaldehído
SMILES C1CC1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropanecarboxaldehyde
Nombre de nota 98%
Densidad 0.9380g/mL
Punto de ebullición 98.0°C to 101.0°C
Temperatura de inflamación 7°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C3H5CHO
Índice de refracción 1.4285 to 1.4305
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.938
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopropanecarboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.