Learn More
Cyclophilin-E Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00€ - 540.75€
Especificaciones
| Antígeno | Cyclophilin-E |
|---|---|
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18246214
|
Novus Biologicals
NBP2-55449 |
100 μL |
572.00€ 540.75€ / 100 microlitros Ahorro 31.25€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18608557
|
Novus Biologicals
NBP2-55449-25ul |
25 μL |
280.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Cyclophilin-E Polyclonal specifically detects Cyclophilin-E in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Especificaciones
| Cyclophilin-E | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| DNA replication Transcription Translation and Splicing, Proteases & Other Enzymes | |
| PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 10450 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:EGSEPPKAETQEGEPIAKKARSNPQVYMDIKIGNKPAGRIQMLLRSDVVPMTAENFRCLCTHEKGFGFKGS | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| Cyclophilin E, Cyclophilin-33, CyP-33, CYP33, EC 5.2.1.8, MGC111222, MGC3736, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase E, peptidylprolyl isomerase E (cyclophilin E), PPIase E, Rotamase E | |
| PPIE | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
For Research Use Only