Learn More
Ciclopentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-97367 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
10716521 100 g 100 g
10696482 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 10716521
Marca: Thermo Scientific Acros 111521000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 96-41-3 | C5H10O | 86.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-41-3
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Número MDL MFCD00001363
Clave InChI XCIXKGXIYUWCLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydroxycyclopentane, cyclopentyl alcohol, 1-cyclopentanol, unii-1l43q07tbu, dsstox_cid_13371, dsstox_rid_79066, dsstox_gsid_33371, cydopentanol, 1-hydroxycyclopentyl, 1-cyclopentyl alcohol
PubChem CID 7298
ChEBI CHEBI:16133
Nombre IUPAC ciclopentanol
SMILES C1CCC(C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentanol
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -19°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9400g/mL
Punto de ebullición 139°C to 140°C
Temperatura de inflamación 51°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C5H9OH
Índice de refracción 1.4520 to 1.454
Cantidad 100 g
Beilstein 06, 5
Índice Merck 15, 2737
Gravedad específica 0.94
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclopentanol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement