Learn More
Ciclopentadienilo de talio, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopentadienylthallium |
| Punto de fusión | (decomposition) |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN1707 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.47 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |