Learn More
Cyclopamine, MedChemExpress
Descripción
Cyclopamine is a Hedgehog (Hh) pathway antagonist with an IC50 of 46 nM in the Hh cell assay. Cyclopamine is also a selective Smo inhibitor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopamine |
| CAS | 4449-51-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H41NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 11-Deoxojervine |
| Información de solubilidad | Ethanol : 20 mg/mL (48.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (24.29 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | CC1=C2[C@@]([C@@]3([H])[C@]([C@@]4(C(C[C@@H](O)CC4)=CC3)C)([H])C2)([H])CC[C@@]15[C@@H]([C@@]6([H])[C@](C[C@H](C)CN6)([H])O5)C |
| Peso molecular (g/mol) | 411.62 |
| Mostrar más |