Learn More
Ciclooctanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-97212 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 10350984
Marca: Thermo Scientific Acros 111440250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 502-49-8 | C8H14O | 126.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 502-49-8
Fórmula molecular C8H14O
Peso molecular (g/mol) 126.2
Número MDL MFCD00001754
Clave InChI IIRFCWANHMSDCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclooctan-1-one, cyclooctyloxy, chembl18737, cyclooctanon, oxocyclooctane, cyclo-octanone, cyclooctanone, acmc-209kku, wln: l8vtj, 4-07-00-00049 beilstein handbook reference
PubChem CID 10403
Nombre IUPAC ciclooctanona
SMILES C1CCCC(=O)CCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclooctanone
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 39.0°C to 44.0°C
Color Incoloro a blanco
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 195.0°C to 197.0°C
Temperatura de inflamación 74°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C8H14(=O)
Cantidad 25 g
Beilstein 07, 21
Gravedad específica 0.95
Información de solubilidad Solubility in water: 15g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido de baja fusión cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclooctanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.