Learn More
RETSCH Soporte para ciclón
Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tamizador de chorro de aire AS 200 Jet
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para su uso con la máquina de tamizado de chorro de aire AS 200 jet
- Ciclón con soporte y recipiente recolector
- Incluye: frasco de muestra de 250 ml y 500 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Soporte para ciclón |
| Para utilizar con (equipo) | Tamizador de chorro de aire AS 200 Jet |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |