Learn More
Sal interna de [(ciclohexilamonio)metil]trifluoroborato, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15458615
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15458615 250 mg 250 miligramos
15448615 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15458615
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar H33741.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 888711-52-2
Fórmula molecular C7H14BF3KN
Peso molecular (g/mol) 219.1
Número MDL MFCD20134171
Clave InChI GYUWPHIATXXXJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium cyclohexylamino methyl trifluoroborate, potassium n-cyclohexyl-aminomethyltrifluoroborate, potassium cyclohexylamino methyl trifluoroboranuide, pubchem11576, c7h14bf3n.k, potassium cyclohexylamino methyl trifluoro borate 1-, borate 1-, cyclohexylamino methyl trifluoro-, potassium, t-4-9ci
PubChem CID 45588140
Nombre IUPAC potasio; (ciclohexilamino)metil-trifluoroboranuida
SMILES [B-](CNC1CCCCC1)(F)(F)F.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [(Cyclohexylammonium)methyl]trifluoroborate internal salt
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.01
Porcentaje de pureza 95%