Learn More
Cetona de metilo de ciclohexilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490077
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11490077 25 g 25 g
11480077 5 g 5 g
11400087 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11490077
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar B21000.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 823-76-7 | C8H14O | 126.199 g/mol
It can be used to produce acetoxycyclohexane. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede utilizar para producir acetoxiciclohexano. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 823-76-7
Fórmula molecular C8H14O
Peso molecular (g/mol) 126.199
Número MDL MFCD00040418
Clave InChI RIFKADJTWUGDOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-cyclohexylethan-1-one, cyclohexyl methyl ketone, acetylcyclohexane, ethanone, 1-cyclohexyl, cyclohexylethanone, methyl cyclohexyl ketone, 1-acetylcyclohexane, cyclohexane, acetyl, acetophenone, hexahydro, ketone, cyclohexyl methyl
PubChem CID 13207
Nombre IUPAC 1-Ciclohexilotanona
SMILES CC(=O)C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexyl methyl ketone
Punto de fusión °C to 34°C
Densidad 0.917
Punto de ebullición 181°C to 183°C
Temperatura de inflamación 66°C (151°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.95
Índice de refracción 1.452
Cantidad 25 g
Beilstein 507229
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexyl methyl ketone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Cyclohexylethan-1-one