Learn More
Cloruro de ciclohexilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10214140 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10214140 250 g Frasco de vidrio 250 g
10325840 100 g Frasco de vidrio 100 g
10152470 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
3 options
Código de producto. 10214140
Marca: Thermo Scientific Acros 111302500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 542-18-7 | C6H11Cl | 118.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 542-18-7
Fórmula molecular C6H11Cl
Peso molecular (g/mol) 118.61
Número MDL MFCD00003822
Clave InChI UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexyl chloride, cyclohexane, chloro, monochlorocyclohexane, chlorcyclohexan, chlorzyklohexan, unii-pnv8c821fh, pnv8c821fh, chlor-cyclohexane, cyclohexylchloride, chloro-cyclohexane
PubChem CID 10952
ChEBI CHEBI:39156
Nombre IUPAC clorociclohexano
SMILES C1CCC(CC1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexyl chloride
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -44°C
Densidad 1.0000g/mL
Punto de ebullición 142°C
Temperatura de inflamación 28°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H11Cl
Índice de refracción 1.4610 to 1.463
Cantidad 250 g
Beilstein 05, 21
Índice Merck 15, 2725
Gravedad específica 1
Información de solubilidad Solubility in water: 0.02g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and diethyl ether
Viscosidad 1.73 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.61
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexyl chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.