Learn More
Acrilato de ciclohexilo, + 98 %, estabilizado con 100 ppm de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046049
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377796 5 g 5 g
11387796 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377796 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12925.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3066-71-5
Fórmula molecular C9H14O2
Peso molecular (g/mol) 154.21
Número MDL MFCD00046349
Clave InChI KBLWLMPSVYBVDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexyl acrylate, 2-propenoic acid, cyclohexyl ester, sartomer sr 220, acrylic acid, cyclohexyl ester, acrylic acid cyclohexyl ester, cyclohexylacrylate, acrylic acid cyclohexyl, acmc-209slu, wln: l6tj aov1u1, 4-06-00-00038 beilstein handbook reference
PubChem CID 18298
Nombre IUPAC prop-2-enoato de ciclohexilo
SMILES C=CC(=O)OC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexyl acrylate
Nombre de nota stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Punto de ebullición 182°C to 184°C
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3082
Beilstein 1937528
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.21
Porcentaje de pureza ≥98%