Learn More
Cycloheximide, from Microbial, MP Biomedicals™
Código de producto. 11388499 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
11388499 1 g
1 options
Código de producto. 11388499
Marca: MP Biomedicals 0210018301
CAS 66-81-9
Fórmula molecular C15H23NO4
Peso molecular (g/mol) 281.35
Número MDL MFCD00082346
Clave InChI YPHMISFOHDHNIV-QTEFRXOUNA-N
Sinónimo cycloheximide, actidione, cycloheximide, naramycin a, kaken, actidion, actidone, hizarocin, naramycin, neocycloheximide
PubChem CID 6197
ChEBI CHEBI:27641
Nombre IUPAC 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimetil-2-oxociclohexil]-2-hidroxietil]piperidina-2,6-diona
SMILES [H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cycloheximide
Nombre de nota from Microbial; ∽800μg/mg
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥94%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.35
Forma física Powder