missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Cycloheximide, 90%

Código de producto. p-7057529
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
15478109 1 g 1 g
15488109 5 g 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15478109

Marca: Thermo Scientific Chemicals J66665.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 66-81-9 | C15H23NO4 | 281.35 g/mol

A frequently used lab reagent that inhibits fungal growth by targeting protein synthesis.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

  • A frequently used lab reagent that inhibits fungal growth by targeting protein synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 66-81-9
Fórmula molecular C15H23NO4
Peso molecular (g/mol) 281.35
Número MDL MFCD00082346
Clave InChI YPHMISFOHDHNIV-QTEFRXOUNA-N
Sinónimo 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide; Actidione
PubChem CID 6197
ChEBI CHEBI:27641
Nombre IUPAC 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimetil-2-oxociclohexil]-2-hidroxietil]piperidina-2,6-diona
SMILES [H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Cycloheximide
Tipo Cycloheximide
Forma física Powder
Punto de fusión 111°C to 116°C
Color De crema a blanco
Cantidad 1 g
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Número UN UN2811
Beilstein 88868
Punto de ebullición 492°C
Índice Merck 14,2728
Información de solubilidad Soluble in water at 20mg/mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.35
Porcentaje de pureza 90%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.