Learn More
Cianohidrina de ciclohexanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7029254
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
11302649 1 g 1 g
11312649 10 g 10 g
11322649 50 g 50 g
3 options
Código de producto. 11302649
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26699.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 931-97-5 | C7H11NO | 125.171 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 931-97-5
Fórmula molecular C7H11NO
Peso molecular (g/mol) 125.171
Número MDL MFCD00003818
Clave InChI ZDBRPNZOTCHLSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexanone cyanohydrin, 1-hydroxycyclohexanecarbonitrile, 1-hydroxy-1-cyclohexanecarbonitrile, cyclohexanone, cyanohydrin, 1-cyano-1-hydroxycyclohexane, cyclohexanecarbonitrile, 1-hydroxy, unii-on43942n5p, ccris 4608, 1-hydroxy-cyclohexanecarbonitrile, cyclohexanoncyanhydrin
PubChem CID 13610
Nombre IUPAC 1-hidroxiciclohexano-1-carbonitrilo
SMILES C1CCC(CC1)(C#N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexanone cyanohydrin
Punto de fusión 34°C to 36°C
Punto de ebullición 132°C (19 mmHg)
Temperatura de inflamación 118°C (244°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.17
Porcentaje de pureza 98%