Learn More
Ciclohexanona, 99,8 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3737803 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
25 ML
Código de producto. 10192610
Marca: Thermo Scientific Acros 111190250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-94-1 | C6H10O | 98.145 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-94-1
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.145
Número MDL MFCD00001625
Clave InChI JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon
PubChem CID 7967
ChEBI CHEBI:17854
Nombre IUPAC ciclohexanona
SMILES C1CCC(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexanone
Punto de fusión -47.0°C
Densidad 0.9470g/mL
Punto de ebullición 155.0°C
Cantidad 25 mL
Temperatura de inflamación 43°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4450 to 1.4560
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Gravedad específica 0.947
Fórmula lineal C6H10(=O)
Beilstein 07, 8
Agua 0.2% max. (K.F.)
Fieser 01,178
Índice Merck 15, 2719
Información de solubilidad Solubility in water: 150g/L (10°C). Other solubilities: soluble in all common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.14
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.