Learn More
Ciclohexano d12, para RMN, 99,5 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3734294 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10041960 5 g 5 g
10511564 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10041960 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 166280050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 1735-17-7 | C6H12 | 96.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1735-17-7
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 96.24
Número MDL MFCD00044212
Clave InChI XDTMQSROBMDMFD-LBTWDOQPSA-N
Sinónimo cyclohexane-d12, 2h12 cyclohexane, cyclohexane d, cyclohexane, d12, 2 h?? cyclohexane, cyclohexane-d12, ≥99.6 atom % d, cyclohexane #, cyclohexane-d12, 99.5 atom % d
PubChem CID 123129
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodeceuteriociclohexano
SMILES [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexane-d12
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.5 atom%D
Densidad 0.8900g/mL
Deuterio (D) 99.4% min.
Temperatura de inflamación −18°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.421
Gravedad específica 0.89
Cantidad 5 g
Punto de ebullición 78.0°C
Fórmula lineal C6D12
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.26
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexane-d12
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.