Learn More
Ciclohexano d{12}, 99,5 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309957
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 ud.
2 ud.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11309957 10 ud. paquete de 10
11399947 2 ud. paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11309957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042271.KV
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 1735-17-7 | C6H12 | 96.24 g/mol
It is a common solvent used in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1735-17-7
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 96.24
Número MDL MFCD00044212
Clave InChI XDTMQSROBMDMFD-LBTWDOQPSA-N
Sinónimo cyclohexane-d12, 2h12 cyclohexane, cyclohexane d, cyclohexane, d12, 2 h?? cyclohexane, cyclohexane-d12, ≥99.6 atom % d, cyclohexane #, cyclohexane-d12, 99.5 atom % d
PubChem CID 123129
SMILES [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexane-d{12}
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Densidad 0.89 g/mL
Temperatura de inflamación -18 °C
Índice de refracción 1,421
Cantidad 10 ud.
Punto de fusión de 6,5 °C
Punto de ebullición de 81 °C
Número UN UN1145
Beilstein 1908842
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC (²H₁₂)ciclohexano
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.24
Porcentaje de pureza 99.5%