Learn More
Hidrato de β-ciclodextrina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-96020 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10665272 5 g Frasco de vidrio 5 g
10308560 25 g Frasco de vidrio 25 g
10532251 100 g Frasco de vidrio 100 GR
3 options
Código de producto. 10665272
Marca: Thermo Scientific Acros 227280050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68168-23-0 | C42H70O35 | 1134.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68168-23-0
Fórmula molecular C42H70O35
Peso molecular (g/mol) 1134.99
Número MDL MFCD00150811
Clave InChI WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo beta-cyclodextrin hydrate, schardinger, a-dextrin hydrate, beta-cyclodextrin hydrate, puriss hplc
PubChem CID 53486154
Nombre IUPAC 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(hidroximetil)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctaciclo[31.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹]nonatetracontano-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecol
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Cyclodextrin hydrate
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 298°C to 300°C
Color Blanco
pH 5.0 to 8.0 (1% aq. soln.)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Fieser 06,151; 08,133; 09,129; 12,151; 15,107
Índice Merck 14, 2718
Rotación específica + 161
Información de solubilidad (1% in water) Clear colorless
según el método de USP 5ppm toluene max.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1135.01
Porcentaje de pureza 99%
Sustancias relacionadas 1% max. Alpha-and gamma-cyclodextrin (HPLC)
Forma física Polvo cristalino