Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | β-Cyclodextrin |
| Punto de fusión | 310.0°C |
| Pérdida por secado | 14% max. (105°C, 8 hrs) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (ELSD) (HPLC) |
| Cantidad | 25 g |
| Fieser | 06,151; 08,133; 09,129; 12,151; 15,107 |
| Índice Merck | 15,271 |
| Condición de rotación específica | + 150.00 (25.00°C c=1.5, in water) |
| Rotación específica | + 150.00 |
| Mostrar más |