Learn More
Clorhidrato de ciclobutilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7028215
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11461020 5 g 5 g
11471020 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11461020
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25400.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6291-01-6 | C4H10ClN | 107.58 g/mol
Cyclobutylamine hydrochloride was used in the preparation of cyclobutylarachidonylamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de ciclobutilamina se utilizaba en la preparación de ciclobutilaraquidonilamida.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6291-01-6
Fórmula molecular C4H10ClN
Peso molecular (g/mol) 107.58
Número MDL MFCD00034953
Clave InChI NFAZOGXQOWEWBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclobutanamine hydrochloride, cyclobutylamine hydrochloride, aminocyclobutane hcl, cyclobutanamine, hydrochloride, cyclobutanaminium chloride, cyclobutylamine hcl, acmc-209wdt, aminocyclobutane hydrochloride, cyclobutylamine hydrochloric acid, cyclobutylamine hydrochloride salt
PubChem CID 12618374
Nombre IUPAC ciclobutanamina;clorhidrato
SMILES C1CC(C1)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclobutylamine hydrochloride
Punto de fusión 180°C to 183°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.58
Porcentaje de pureza 97%