Learn More
Ácido ciclobutanocarboxílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471808
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11471808 25 g 25 g
11461808 5 g 5 g
11481808 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11471808
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14480.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3721-95-7 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Cyclobutanecarboxylic acid is used in water treatment, row materials for sodium fluosilicate potassium fluosilicateammonium fluosilicatecopper fluosilicatebarium fluosilicate and other fluosilicates and silicic tetrafluoride. It is also used in refining lead of electrolysis, as mordant and in the treatment of metal surface.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido ciclobutanocarboxílico se utiliza en el tratamiento de agua, materias primas para fluosilicato sódico, fluosilicato de potasio, fluosilicato de amonio, fluosilicato de cobre, fluosilicato de bario y demás fluosilicatos y tetrafluoruro silícico. También se utiliza en el chapado de metales, antisepsia de madera, desinfectante (1-2 % de solución) de la industria cervecera, refinado de plomo por electrólisis, como mordiente y en el tratamiento de superficies de metal.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3721-95-7
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Número MDL MFCD00001323
Clave InChI TXWOGHSRPAYOML-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclobutylcarboxylic acid, cyclo-butyl formic acid, cyclobutane carboxylic acid, unii-0rdj7c51o0, pubchem14139, acmc-1cnqb, cyclobutan carboxylic acid, cyclobutyl carboxylic acid, cyclobutancecarboxylic acid, cyclobutane-carboxylic acid
PubChem CID 19494
Nombre IUPAC ácido ciclobutanocarboxílico
SMILES OC(=O)C1CCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclobutanecarboxylic acid
Punto de fusión -20°C
Densidad 1.055
Punto de ebullición 194°C to 195°C
Temperatura de inflamación 83°C (181°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.4433
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 1816777
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza ≥98%