missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclin H Antibody (3G6), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18210330
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18210330 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18210330 Proveedor Bio-Techne N.º de proveedor NBP259440DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cyclin H Monoclonal antibody specifically detects Cyclin H in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cyclin H
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3G6
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CAK, cyclin H, cyclin-dependent kinase-activating kinase complex subunit, cyclin-H, MO15-associated protein, p34CAK complex subunit, p37CDK-activating kinase complex subunit
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Cyclin H (1-323aa) purified from E.coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 902
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.