Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Cyclin D1/Bcl-1, Rabbit Monoclonal Antibody
Código de producto. p-4543984 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
500 μL
12 mL
Formulario:
Concentrated
Ready-to-Use
Tamaño de la unidad:
100 UL
100 microlitros
12 ml
Código de producto. Cantidad Formulario unitSize
10733436 100 μL Concentrated 100 microlitros
11594564 500 μL Concentrated 100 UL
12643687 12 mL Ready-to-Use 12 ml
3 options
Código de producto. 10733436
Marca: Epredia™ RM9104S0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Obtain accurate and reproducible results in immunohistochemistry and western blotting experiments with Epredia™ Cyclin D1/Bcl-1, Rabbit Monoclonal Antibody.
Cyclin D1 or PRAD-1 or bcl-1 is one of the key cell cycle regulators, and functions in association with cdk4 and/or cdk6 by phosphorylating the Rb protein. It is a putative proto-oncogene overexpressed in a wide variety of human neoplasms including mantle cell lymphomas (MCL).
Host Species: Rabbit
Clone: SP4
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse, Rat. Others not tested.
Epitope: C-terminus
Immunogen: A synthetic peptide from C-terminus of human cyclin D1
Molecular Weight: 36 kDa
Positive Control: MAD109 cells, breast CA or mantle cell lymphoma
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cyclin D1/Bcl-1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SP4
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide from C-terminus of human cyclin D1
Cantidad 100 μL
Estado normativo IVD
Disciplina de investigación Cell Cycle
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Mouse
Formulario Concentrated
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • APD Primary Antibody Products, Antibody Diluent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.