Descripción
Host Species: Rabbit
Clone: SP4
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse, Rat. Others not tested.
Epitope: C-terminus
Immunogen: A synthetic peptide from C-terminus of human cyclin D1
Molecular Weight: 36 kDa
Positive Control: MAD109 cells, breast CA or mantle cell lymphoma
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Cyclin D1/Bcl-1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SP4 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide from C-terminus of human cyclin D1 |
| Cantidad | 12 mL |
| Estado normativo | IVD |
| Disciplina de investigación | Cell Cycle |
| Mostrar más |