Descripción
Host Species: Rabbit
Clone: SP4
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse, Rat. Others not tested.
Epitope: C-terminus
Immunogen: A synthetic peptide from C-terminus of human cyclin D1
Molecular Weight: 36 kDa
Positive Control: MAD109 cells, breast CA or mantle cell lymphoma
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Cyclin D1/Bcl-1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SP4 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide from C-terminus of human cyclin D1 |
| Cantidad | 100 μL |
| Estado normativo | IVD |
| Disciplina de investigación | Cell Cycle |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- APD Primary Antibody Products, Antibody Diluent
- Peligro
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.