Learn More
Cyclin A1 Antibody (E43.2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB100-2659
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Cyclin A1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin A1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
| Cyclin A2 | |
| Monoclonal | |
| 1.0 mg/mL | |
| Western Blot 1:100 - 1:2000 | |
| CCNA2 | |
| Human Cyclin A1 | |
| 0.1 mg | |
| Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors | |
| 890 | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| E43.2 | |
| Unconjugated | |
| CCN1CCNAcyclin-A, cyclin A2, Cyclin-A, cyclin-A2 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Cyclin A (E43.2). | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2a |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering