missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclamic Acid Sodium Salt, TRC

Código de producto. 17943745
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17943745 100 g 100 g
30138576 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17943745 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC987635100G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 139-05-9
Nombre del producto químico o material Sodium cyclamate
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.0436
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO3S.Na/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6;/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Nombre IUPAC sodium;N-cyclohexylsulfamate
Fórmula molecular C6 H12 N O3 S . Na
Peso molecular (g/mol) 201.22
Porcentaje de pureza >95%
Notas de grado de pureza HPLC
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
Sinónimo Cyclohexanesulfamic acid, monosodium salt (8CI), Sulfamic acid, cyclohexyl-, monosodium salt (9CI), Acofarinas, Assugrin, Asugryn, Azucrona, Cyclamate sodium, Cyclohexylsulfamate sodium, Cyclohexylsulfamic acid sodium salt, Dulzor-Etas, Duplo-Sacarin, Hachi-Sugar, Ibiosuc, N-Cyclohexylsulfamic acid sodium salt, Natreen, Nutter, Sodium cyclamate, Sodium cyclohexanesulfamate, Sodium cyclohexylaminesulfonate, Sodium cyclohexylsulfamate, Sodium sucaryl, Sucaryl sodium, Sucrum 7, Suessette, Suestamin, Sugarin, Sugaron
Mostrar más Mostrar menos

Especificaciones

Cantidad 100 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.