Learn More
Thermo Scientific™ Medidores de turbidez CyberScan TB 1000
Descripción
Los medidores de turbidez de la serie CyberScan TB1000 están diseñados para cumplir con los estrictos requisitos de los científicos actuales. La serie TB1000 cumple los criterios de rendimiento especificados por el método 180.1 de USEPA para la medición de UTN e ISO 7027 (versión IR). Ideal para la producción de bebidas, agua potable, tratamiento de aguas residuales, aplicaciones petroquímicas y de galvanoplastia.
Características
- Calibración de botón pulsador de varios puntos (hasta 3 puntos) para una precisión óptima de rango completo de 2± % de escala completa.
- Rango automático para una respuesta rápida y la mejor resolución (Hasta 0,01 UTN) en un amplio rango de medición.
- La calibración con solo pulsar un botón es fácil, rápida y sencilla.
- La calibración de alerta automática avisa a intervalos definidos por el usuario para garantizar la recalibración programada regularmente para el cumplimiento de las normas ISO y GLP.
- Interfaz de comunicación RS232 para descargar datos a una impresora o. PC para documentación de informes.
- El reloj en tiempo real integrado registra los datos almacenados y los datos de calibración con fecha y hora. Cumple las normas para el propósito de GLP.
- Autodiagnóstico con códigos de mensaje para facilitar la solución de problemas • el módulo de montaje de vertido (opcional) permite el muestreo instantáneo sin tener que transferir muestras a las cubetas, lo que ahorra tiempo.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Turbidímetro |
| Fuente de luz | Luz blanca |
| Selección del intervalo automático | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | CyberScan TB 1000 - ECTBDIR1000 |
| Descripción | Kit de calibración para CyberScan TB 1000 - ECTBDIR1000 (0,02, 10,0, 1000 UTN) |
| Resolución | NTU 0,01 |
| Turbidez | 0.02, 10.0, 1000 NTU |
| Métodos aprobados por la EPA | 180,1 |
| Métodos aceptados por la ISO | ISO 7027 |
Seguridad y manipulación
- Turbidity standards
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Styrene Divinyl Benzene