missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CYB5R3 Monoclonal Antibody (OTI2A10), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17583991
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17583991 100 μL 100 microlitros
17504001 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17583991 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA501353

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CYB5R3 (NADH-cytochrome b5, reductase 3, diaphorase 1) is a 301 amino acid protein encoded by the human gene CYB5R3. CYB5R3 belongs to the flavoprotein pyridine nucleotide cytochrome reductase family and has two naturally occuring isoforms. Isoform 1 is anchored to the cytoplasmic side of the endoplasmic reticulum membrane and mitochondrion outer membrane,while isoform 2 is the soluble form found in erythrocytes. CYB5R3 is involved in the desaturation and elongation of fatty acids, cholesterol biosynthesis,drug metabolism and, in erythrocytes, methemoglobin reduction.

Especificaciones

Antígeno CYB5R3
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2A10
Concentración 0.76 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CYB5R3
N.º de referencia del gen P00387, Q0X0E5
Alias de gen B5R, DIA1
Símbolos de los genes CYB5R3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human CYB5R3 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1727, 474479
Especies diana Canine, Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.