missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CYB5R3 Monoclonal Antibody (OTI2A10), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17504001
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17504001 30 μL 30 microlitros
17583991 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17504001

Marca: Origene Technologies TA501353S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CYB5R3 Monoclonal antibody specifically detects CYB5R3 in Canine, Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno CYB5R3
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2A10
Concentración 0.76 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica GORASP1
N.º de referencia del gen O35254, Q9BQQ3
Alias de gen 0610016L08Rik; 2500002N19Rik; B5R; C5BR; C85115; CB5R; Cyb5r3; cytochrome b5 reductase 3; DIA1; Dia-1; Diaphorase (NADH) (cytochrome b-5 reductase); diaphorase 1; diaphorase 1 (NADH); Diaphorase1; diaphorase-1; LOC100524254; LOW QUALITY PROTEIN: NADH-cytochrome b5 reductase 3-like; mutant NADH-cytochrome b5 reductase; Nadhcb5; NADH-cytochrome b5 reductase 3; NADH-cytochrome b5 reductase 3 membrane-bound form; NADH-cytochrome b5 reductase 3 soluble form; NADH-cytochrome b5 reductase 3-like; RNNADHCB5; WU:AL591952.1-001; WU:AL591952.1-002; WU:AL591952.1-003; WU:Cyb5r3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human GORASP1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 485594, 56082, 64689
Especies diana Canine, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.