Learn More
Yoduro cianógeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-2638680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
10006172 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10006172
Marca: Thermo Scientific Acros 405960050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-78-5
Fórmula molecular CIN
Clave InChI WPBXOELOQKLBDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyanogen iodide, iodine cyanide, jodcyan, iodocyanide, iodine monocyanide, cyanogen monoiodide, iodine cyanide i cn, unii-81esv254uf, cyanic iodide, cyano iodide
PubChem CID 10478
Nombre IUPAC yoduro carbononitrídico
SMILES C(#N)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanogen iodide
Punto de fusión 142.0°C to 149.0°C
Color Beige a marrón o rosa
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ICN
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,2685
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in diethyl ether,ethanol,ether,alcohols,and volatile oils
Peso molecular (g/mol) 152.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.92
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyanogen iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.