Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cianocobalamina, 96 %
Código de producto. p-95328 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 GR
500 MG
Código de producto. 10420651
Marca: Thermo Scientific Chemicals 405925000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 68-19-9 | C63H88CoN14O14P | 1355.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-19-9
Fórmula molecular C63H88CoN14O14P
Peso molecular (g/mol) 1355.38
Número MDL MFCD00151092
Clave InChI AGVAZMGAQJOSFJ-WZHZPDAFSA-M
Sinónimo vitamin b12
PubChem CID 129893524
Nombre IUPAC (10S,12R,13R,24S,35R,41R)-30,35,40-tris(2-carbamoylethyl)-24,36,41-tris(carbamoylmethyl)-1-cyano-46-hydroxy-12-(hydroxymethyl)-5,6,17,23,28,31,31,36,38,41,42-undecamethyl-15,20-dioxo-11,14,16-trioxa-2λ⁵,9,19,26λ⁵,43,44λ⁵,45λ⁵-heptaaza-15λ⁵-phospha-1-cobaltadodecacyclo[27.14.1.1¹,³⁴.1²,⁹.1¹⁰,¹³.0¹,²⁶.0³,⁸.0²³,²⁷.0²⁵,⁴².0³²,⁴⁴.0³⁹,⁴³.0³⁷,⁴⁵]heptatetraconta-2(47),3,5,7,26,28,32(44),33,37(45),38-decaene-1,2,26,44,45-pentakis(ylium)-15-olate
SMILES CC1=CC2=C(C=C1C)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)OP(=O)(O)OC(C)CNC(=O)CCC4(C(C5C6(C(C(C(=C(C7=NC(=CC8=NC(=C(C4=N5)C)C(C8(C)C)CCC(=O)N)C(C7(C)CC(=O)N)CCC(=O)N)C)[N-]6)CCC(=O)N)(C)CC(=O)N)C)CC(=O)N)C)O.[C-]#N.[Co+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanocobalamin
Nombre de nota 96%
Absorbancia 3.15 to 3.45 (A361/A(547 to 559)), 1.7 to 1.9 (A361/A278)
Color Rojo
Pérdida por secado 12% max. (20mg, 105°C, 2 hrs) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Índice Merck 15, 10212
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 1355.38
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino o cristales