Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cianocobalamina, 96 %
Código de producto. 10713734 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 GR
500 MG
Código de producto. 10713734
Marca: Thermo Scientific Chemicals 405920250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68-19-9 | C63H88CoN14O14P | 1355.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-19-9
Fórmula molecular C63H88CoN14O14P
Peso molecular (g/mol) 1355.38
Número MDL MFCD00151092
Clave InChI AGVAZMGAQJOSFJ-WZHZPDAFSA-M
Sinónimo vitamin b12
PubChem CID 129893524
Nombre IUPAC cobalto(2+); [(2R,3S,4R,5S)-5-(5,6-dimetilbenzimidazol-1-il)-4-hidroxi-2-(hidroximetil)oxolano-3-il] [(2R)-1-[3-(1R,2R,3R,5Z,7S,10Z, 12S,13S,15Z,17S,18S,19R)-2,13,18-tris(2-amino-2-oxoetil)-7,12,17-tris(3-amino-3-oxopropil)-3,5,8,8,13,15,18,19-octametil-
SMILES CC1=CC2=C(C=C1C)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)OP(=O)(O)OC(C)CNC(=O)CCC4(C(C5C6(C(C(C(=C(C7=NC(=CC8=NC(=C(C4=N5)C)C(C8(C)C)CCC(=O)N)C(C7(C)CC(=O)N)CCC(=O)N)C)[N-]6)CCC(=O)N)(C)CC(=O)N)C)CC(=O)N)C)O.[C-]#N.[Co+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanocobalamin
Nombre de nota 96%
Absorbancia 3.15 to 3.45 (A361/A(547 to 559)), 1.7 to 1.9 (A361/A278)
Color Rojo
Pérdida por secado 12% max. (20mg, 105°C, 2 hrs) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 10212
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 1355.38
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino o cristales