Learn More
Macherey-Nagel™ Cyano Phases Polygosil™
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de partículas:
5 μm
10 μm
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Técnica | Cromatografía líquida |
| Cantidad | 100 g |
| Tipo | Fases de CN Polygosil |