Learn More
Cianamida, solución acuosa al 50 % p/p, estabilizada, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15419179
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
15419179 1000 g 1000 g
15429179 100 g 100 g
15439179 250 g 250 g
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15419179
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L20448.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 420-04-2 | CH2N2 | 42.041 g/mol
It is widely used in the production of pharmaceuticals and other organic compounds. Cyanamide was used as nitrogen source in thermal transformation of metal oxide nanoparticles into nanocrystalline metal nitrides. It was used in the synthesis of mesoporous graphitic C3N4. Cyanamide in aqueous solution or in the form of its calcium salt is used as a fertilizer in agriculture. It is a potent inhibitor of liver aldehyde dehydrogenases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza ampliamente en la producción de productos farmacéuticos y otros compuestos orgánicos. La cianamida se utilizó como fuente de nitrógeno en la transformación térmica de nanopartículas de óxido metálico en nitruros metálicos de nanocristalina. Se utilizó en la síntesis de C3N4 grafitizado mesoporoso. La cianamida es un agente eficaz para tratar el alcoholismo. La cianamida se utiliza como fertilizante en la agricultura, ya sea en solución acuosa o en forma de sal cálcica. Es un potente inhibidor de aldehído deshidrogenasas del hígado in vivo.
Solubilidad
Soluble en agua (85 g/100 ml (25 °C). Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Pueden formar precipitado en el recipiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 420-04-2
Fórmula molecular CH2N2
Peso molecular (g/mol) 42.041
Número MDL MFCD00007572
Clave InChI XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogen, carbimide, amidocyanogen, carbamonitrile, cyanoamine, cyanogenamide, cyanogen nitride, n-cyanoamine, alzogur, dormex
PubChem CID 9864
ChEBI CHEBI:16698
Nombre IUPAC cianamida
SMILES C(#N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanamide
Nombre de nota stabilized
Densidad 1.06
pH 4.2
Temperatura de inflamación None
Olor Odorless
Fórmula lineal H2NCN
Índice de refracción 1.395
Cantidad 1000 g
Número UN UN2922
Beilstein 1732569
Sensibilidad Light sensitive; May form a precipitate
Índice Merck 14,2684
Información de solubilidad Soluble in water (85g/100 ml (25°C). Soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.04
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 50%