missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Cy5 Labeled Heparan Sulfate Proteoglycan (Cy5-HSPG)
Descripción
- Excitation at 649 nm and emission at 671 nm.
- The fluorescent dye Cy5 is conjugated to the non-reducing end terminal GlcNAc residue.
- Heparan sulfate can be released by digestion with heparanase or heparinase II, heparinase III.
- Can be separated on 15%-17% SDS-PAGE and directly visualized.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 pmol |
| Objetivo | Endorepellin/Perlecan/Heparan Sulfate Proteoglycan |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?