missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Jackson Immunoresearch™ Cy3 AffiniPure Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L)

Código de producto. 11473299
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Formato:
Whole IgG
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Formato unitSize
11473299 Whole IgG cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11473299

Marca: Jackson Immunoresearch™ 711165152

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Clasificación Polyclonal
Clon Polyclonal
Dilución 1:100-1:800
Formulación 0.01M Sodium Phosphate, 0.25M NaCl, pH 7.6, Stabilizer: 15mg/mL Bovine Serum Albumin (IgG-Free, Protease-Free), 0.05% Sodium Azide Preservative
Especie del huésped Donkey
Peso molecular del antígeno 160kDa
Primario o secundario Primary
Especies diana Bovine, Chicken, Equine, Goat, Guinea Pig, Human, Rat, Sheep, Syrian Hamster, Mouse
Contenido y almacenamiento –70°C
Tipo de producto Cy3 AffiniPure Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L)
Formato Whole IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.