Learn More
Tocris Bioscience™ CY 09
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7145998
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
18783198 10 mg 10 miligramos
18791108 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 18783198
Marca: Tocris Bioscience™ 6436/10
Inflammasomes Inhibitors
CY 09 is a NLRP3 inhibitor (Kd = 500 nM); directly binds to ATP-binding motif of NLRP3 NACHT domain. Blocks NLRP3 inflammasome assembly and activation. Displays therapeutic effects on mouse models of cryopyrin-associated autoinflammatory syndrome (CAPS) and type 2 diabetes. Exhibits no activity for hERG (10 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[[4-Oxo-2-thioxo-3-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-5-thiazolidinylidene]methyl]benzoic acid
CAS 1073612-91-5
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C19H12F3NO3S2
Pureza 98%