missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CY-09, MedChemExpress

Código de producto. 16470247
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16470247 50 mg 50 miligramos
16476607 5 mg 5 miligramos
16471029 1 mg 1 miligramo
16444926 100 mg 100 miligramos
16423888 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16470247

Marca: Medchem Express HY103666

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress CY-09 is a selective and direct NLRP3 inhibitor. CY-09 directly binds to the ATP-binding motif of NLRP3 NACHT domain and inhibits NLRP3 ATPase activity, resulting in the suppression of NLRP3 inflammasome assembly and activation.

CY-09 is a selective and direct NLRP3 inhibitor. CY-09 directly binds to the ATP-binding motif of NLRP3 NACHT domain and inhibits NLRP3 ATPase activity, resulting in the suppression of NLRP3 inflammasome assembly and activation.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material CY-09
Forma física Solid
CAS 1073612-91-5
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H12F3NO3S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (354.25 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC(C1=CC=C(/C=C2SC(N(CC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)C\2=O)=S)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 423.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.43
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.